Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.25 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 31.25-2000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8. |
| Especies diana | Mouse |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502 |
| ID de gen (Entrez) | 767 |
| Mostrar más |