Learn More
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498589 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498589 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498589 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299942MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG