missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (303123), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30032375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30032375 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30032375

Marca: Novus Biologicals FAB2188PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX/CA9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 303123
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase IX, Pro59-Asp414, Accession # Q16790
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 768
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.