Learn More
Solución de carbonato, carbonato de sodio 0,5 M, para cromatografía iónica, matriz de H2O , Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Carbonate |
| Envase | Frasco |
| La solución contiene | Carbonato de sodio 0,5M |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.5 M |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente |
| Nombre IUPAC | carbonato de disodio |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 500 mL |