Learn More
Solución de carbonato, 0,22 M Carb./ 0,28 M Bicarb. para cromatografía iónica, 100 mg/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12982235 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12982235 250 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12982235 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 104 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    61.94€ / 100 ml
    Ahorro 21.06€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbonate
Envase Frasco
CAS 497-19-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular CNa2O3
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Tipo Solución estándar de un solo componente
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
Cantidad 250 mL
ChEBI CHEBI:29377