Learn More
Agente de liberación de estándar de dióxido de carbono (CO2), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11513052 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11513052 6 x 200 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11513052 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RR021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    162.19€ / paquete de 6
    Ahorro 53.81€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Se utiliza como agente de liberación de CO2 ácido durante la medición de CO2 con el analizador de dióxido de carbono Corning 965D
  • El uso de este instrumento es una de las técnicas aprobadas disponibles para la determinación del dióxido de carbono, en cerveza y otras bebidas carbonatadas.
  • Este instrumento fue posteriormente comercializado por Mettler Toledo como analizador de CO2 modelo M965D.
  • Producido utilizando materias primas de muy alta pureza y especificación.
  • Probado utilizando el método de pruebas de Reagecon TPATA con resultados expresados en acidez molar, especificación 2.0: acidez 2,2 M.
  • Con cada lote se incluye un Certificado de conformidad.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de dióxido de carbono
Cantidad 6 x 200 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • CO2 RELEASE REAGENT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid