Learn More
Corning™ Carbenicilina, sal disódica, polvo
BIOPHARMA
Código de producto. 15373721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5g
Tamaño de la unidad:
5 g
15373721 1 x 5g 5 g
1 options
Código de producto. 15373721 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46100RG
Almacenamiento: De 2° a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulario Polvo
Tipo de producto Antibiótico
Formato Frasco de plástico
Cantidad 1 x 5g