Learn More
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06674.14
| Cantidad | 25g |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C6H15ClN2O2 | |
| MFCD00012011 | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| CHEBI:3385 | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Especificaciones
| Carbachol | |
| C6H15ClN2O2 | |
| 25g | |
| 3917459 | |
| 14,1779 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
| 182.65 | |
| CHEBI:3385 | |
| 99% |
| 51-83-2 | |
| MFCD00012011 | |
| UN2811 | |
| Hygroscopic | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride | |
| 5831 | |
| 182.65 |
Seguridad y manipulación
- Carbachol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Carbachol