Learn More
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
39.20€ - 347.65€
| CAS | 51-83-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C6H15ClN2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 182.65 |
| Número MDL | MFCD00012011 |
| Clave InChI | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
| PubChem CID | 5831 |
| ChEBI | CHEBI:3385 |
| Nombre IUPAC | 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15438859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.03 |
1g |
39.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15448859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.06 |
5g | |||||||
|
15458859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.14 |
25g |
386.00€ 347.65€ / 25 g Ahorro 38.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C6H15ClN2O2 | |
| MFCD00012011 | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| CHEBI:3385 | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Especificaciones
| Carbachol | |
| C6H15ClN2O2 | |
| UN2811 | |
| Hygroscopic | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride | |
| 5831 | |
| 182.65 |
| 51-83-2 | |
| MFCD00012011 | |
| 3917459 | |
| 14,1779 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
| 182.65 | |
| CHEBI:3385 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300
Fatal if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H300-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GA0875000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Carbachol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Carbachol