missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAPZA1 Antibody (2C8) [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30518589 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518589 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342937AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CAPZA1 Monoclonal antibody specifically detects CAPZA1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPZA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2C8
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cap Z, CAPPA1, capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CAPZ, CapZ alpha-1, CAZ1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno capping protein(actin filament) muscle Z-line, alpha 1 - (Uniprot# P52907)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 829
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.