Learn More
Cytiva Medios BioProcess Capto™ SP ImpRes
Código de producto. 15707207 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. 15707207
Marca: Cytiva 17546810
Un medio BioProcess de intercambio catiónico fuerte para una purificación de proteínas eficiente y rentable.
  • Químicamente estable con los tampones acuosos más usados
  • Alta productividad de fabricación
  • Ligandos de grupo sulfato
  • Matriz de agarosa de flujo alto
  • Diseño de proceso flexible gracias a la gran ventana operativa de flujos y alturas de lecho
Evite el uso de agentes oxidantes y detergentes catiónicos
Desarrollado y soportado para cromatografía a gran escala; utilizado para la purificación intermedia de alto rendimiento y pasos de pulido de una amplia gama de biomoléculas
Certifications
Certificado de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, 30% de isopropanol y 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación a gran escala de proteínas
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Capacidad de unión >70 Mg de Lisozima, >95 mg de BSA
Tipo de producto Medios Capto SP ImpRes
Caudal 220 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 36-44 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Capacidad iónica 0,13 a 0,16 mM H+/ml
Incluye Certificado de análisis
Tipo de intercambio iónico Intercambiador catiónico fuerte
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa de flujo alto
Intervalo de pH De 3 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto SP ImpRes, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol