Learn More
Cytiva Medios de cromatografía ImpAct Capto S™
Código de producto. p-4917497 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mL
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15341642 25mL 25 ml
15351642 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15341642 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371701
Capto S Impact es un medio de cromatografía de intercambio catiónico (resina) desarrollado para pulir anticuerpos monoclonales (MAbs) y otras biomoléculas.
  • Alta capacidad de unión, > 100 mg MAb/mL medio.
  • Eliminación eficiente de agregados a alta carga de anticuerpos monoclonales.
  • Pulido de alta resolución basado en el método bien establecido Capto plataforma.
  • Flexibilidad de diseño gracias a una gran ventana operativa de caudales y alturas de lecho para una optimización y escalado sencillos.
  • Alta productividad que permite una fabricación rentable.
  • Seguridad del suministro y apoyo normativo integral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios de cromatografía ImpAct Capto S.
Cantidad 25mL
Material Agarosa de flujo alto
Intervalo de pH De 4 a 12
Tamaño de partículas 50 μm
Matrix Medios de cromatografía de intercambio iónico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto S ImpAct, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.