Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Capto™ S
Código de producto. 10699990 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10699990 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 10699990 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544101
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para la captura y purificación intermedia de proteínas a partir de grandes volúmenes de alimentación. Los medios de cromatografía Cytiva CaptoTM S son medios de bioproceso de intercambio catiónico fuertes, diseñados para satisfacer las demandas d
  • Matriz de agarosa de flujo alto rígida modificada con extensores de superficie de dextrano e intercambiador fuerte de cationes de sulfonato
  • Combinación de alto volumen de producción y capacidad de unión dinámica a flujo alto para aumentar la productividad
  • Resiste un procedimiento CIP eficaz y es químicamente estable
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 ml
Estabilidad 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M clorhidrato de guanidina, 30 % de isopropanol y 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación intermedia y la captura rápida y eficaz de proteínas
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios Capto S
Caudal 700 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 90 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Capacidad iónica 0,11 a 0,14 mM Na+/mL
Tipo de intercambio iónico Intercambiador catiónico fuerte
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada con extensores de superficie de dextrano
Intervalo de pH De 3 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto S, 100 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol