Learn More
Cytiva Capto S, 25 ml
Código de producto. 10829450 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
10829450 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 10829450 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544110
Diseñado para satisfacer las demandas de los fabricantes modernos a gran escala. Cytiva Capto S, 25 ml es un medio BioProcess de intercambio catiónico potente para la captura y purificación intermedia rápidas, eficientes y rentables de proteínas de ligandos de grupo sulfonato.
Capto S está diseñado para la captura y purificación intermedia de proteínas a partir de grandes volúmenes de alimentación. Se compone de una matriz de agarosa rígida de caudal alto modificada con extensores de superficie de dextrano y un intercambiador catiónico de sulfonato (S) potente. La combinación de un alto volumen de producción y una alta capacidad de unión dinámica para Capto S aumenta la productividad en los procesos industriales posteriores. Capto S resiste un procedimiento de limpieza «in situ» eficaz y riguroso y la estabilidad química garantiza una larga vida útil del medio.
  • Potente intercambiador catiónico para captura de alta productividad y purificación intermedia cuando es esencial un alto volumen de rendimiento.
  • La alta capacidad de unión dinámica con un caudal alto aumenta la productividad.
  • El alto volumen de producción reduce los tiempos de proceso
  • Procesamiento rentable con operaciones de unidades más pequeñas.
  • Satisface las demandas industriales: seguridad de suministro, apoyo técnico y reglamentario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capto S, 25 ml
Matriz Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano
Para utilizar con (aplicación) Capto S es un potente intercambiador de cationes para la captura y purificación intermedia rápidas, eficientes y rentables de proteínas a partir de grandes volúmenes de alimentación.
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tamaño de partículas 90 μm, d50 v es el tamaño de partícula medio de la distribución de volumen acumulativa.
pH Desde 4 hasta 12
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • capto S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.