Learn More
Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml
Código de producto. 10272990 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10272990 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 10272990 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547010
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para satisfacer las demandas de los fabricantes modernos y a gran escala. Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml es un medio BioProcess de intercambio aniónico potente que permite una purificación intermedia y de pulido de proteínas rápida, eficiente y ren
Capto Q ImpRes es un medio de cromatografía BioProcess desarrollado para la purificación intermedia de alto rendimiento y el pulido de una amplia gama de proteínas biofarmacéuticas. Forma parte de una plataforma ampliada de alta resolución basada en la línea de productos Capto con ligandos de grupo iónico tradicionales. Al combinar las características de caudal alto de los medios Capto de agarosa con un tamaño de partícula pequeño, Capto Q ImpRes ofrece excelentes propiedades de caudal de presión con una resolución impresionante y una productividad mejorada. La capacidad de ejecutarlo a caudales y alturas de lecho superiores también aumenta la flexibilidad en el diseño del proceso.
  • Purificación y pulido de alta resolución: basado en la sólida plataforma Capto
  • Diseño de procesos flexible: gran ventana operativa de caudales y alturas de lecho
  • Purificación de alto rendimiento: para optimizar y ampliar
  • Una mayor productividad de fabricación permite una mejor economía de procesos.
  • Seguridad del suministro y apoyo técnico y reglamentario integral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capto Q IMPRES, 25 ml
Matriz Agarosa de flujo alto
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de bioprocesos
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Fuerza de enlace >55 mg de BSA, > 48 mgβ -lactoglobulina/mL Medio de cromatografía
Volumen (métrico) 25 mL
Tamaño de partículas De 36 a 44 μm (d50 V)
pH Desde 2 hasta 12
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto Q ImpRes, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.