Descripción
- Matriz de agarosa de flujo alto rígida modificada con extensores de superficie de dextrano e intercambiador fuerte de aniones de amonio cuaternario (Q)
- Combinación de alto volumen de producción y capacidad de unión dinámica a flujo alto para aumentar la productividad
- Reducción del tiempo de proceso debido a la combinación de alta capacidad con la alta velocidad de flujo
- Resiste un procedimiento CIP eficaz y es químicamente estable
- Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 ml |
| Estabilidad | 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M clorhidrato de guanidina, 30 % de isopropanol y 70 % de etanol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una captura eficiente y purificación de proteínas intermedia cuando es esencial un volumen de rendimiento alto |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tipo de producto | Medios de Capto Q |
| Caudal | 700 cm/Hoμr |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| Altura del lecho (imperial) | 7,87 in |
| Altura del lecho (métrico) | 20 cm |
| Capacidad iónica | 0,16 a 0,22 mM Cl-/ml |
| Mostrar más |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Capto Q, 100 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?