Learn More
Cytiva Capto Q, 25 ml
Código de producto. 10393490 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
10393490 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 10393490 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17531610
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para satisfacer las demandas de los fabricantes modernos a gran escala. Cytiva Capto Q, 25 ml es un medio BioProcess de intercambio aniónico potente para la captura y purificación intermedia rápidas, eficientes y rentables de proteínas de los lig
Capto Q está diseñado para la captura y purificación intermedia de proteínas a partir de grandes volúmenes de alimentación. Se compone de una matriz de agarosa rígida de caudal alto modificada con extensores de superficie de dextrano y un intercambiador aniónico de amonio cuaternario (Q) potente. La combinación de un alto volumen de rendimiento y una alta capacidad de unión dinámica para Capto Q aumenta la productividad en los procesos industriales posteriores. Capto Q resiste un procedimiento de limpieza «in situ» eficaz y riguroso y la estabilidad química garantiza una larga vida útil del medio.
  • Potente intercambiador aniónico para captura de alta productividad y purificación intermedia cuando es esencial un alto volumen de rendimiento.
  • La alta capacidad de unión dinámica con un caudal alto aumenta la productividad.
  • El alto volumen de producción reduce los tiempos de proceso
  • Procesamiento rentable con operaciones de unidades más pequeñas.
  • Satisface las demandas industriales: seguridad de suministro, apoyo técnico y reglamentario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capto Q, 25 ml
Matriz Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano
Para utilizar con (aplicación) Capto Q está diseñado para satisfacer las demandas de los fabricantes modernos a gran escala y la duración más corta del tiempo de procesamiento puede reducir la exposición de la proteína objetivo.
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Tamaño de partículas 90 μm, d50 v es el tamaño de partícula medio de la distribución de volumen acumulativa.
pH Desde 2 hasta 12
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto Q, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.