Learn More
Cytiva Medios de cromatografía multimodal (MMC) Capto™
Código de producto. 10681521 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10681521 25 ml cada uno
10089269 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10681521 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17531710
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para resolver retos específicos de purificación a una fuerza iónica tanto alta como de alta a baja
  • Compuesto por una matriz rígida de agarosa de alto flujo y un novedoso ligando multimodal
  • Se utiliza para unir proteínas a la conductividad del material de alimentación
  • El ligando contiene un grupo cido carboxílico y muestra propiedades de intercambiador de cationes débiles
  • Alta capacidad de unión dinámica a alta conductividad
  • El alto volumen de producción reduce los tiempos de proceso
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
  • Capacidad de unión dinámica al 10 % de avance según los resultados obtenidos en un tiempo de residencia de 2 min, de 300 cm/h en una columna Tricorn(TM) 5/100 con un lecho de 10 cm de alto y 50 mm acetato de sodio, pH 4,75, 250 mm de NaCl.
Garantía
Tienda a las 4° a 30 °C en etanol al 20%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía multimodal
Tipo de intercambio de aniones Intercambiador de cationes débil
Tipo de producto Capto Medios MMC
Tamaño de partículas 75 μm
Matriz Agarosa muy entrecruzada
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto MMC, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.