Learn More
Cytiva Medio de cromatografía Multimodal BioProcess™ Capto™ MMC ImpRes
Código de producto. 15141556 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15141556 100 ml 100 ml
15131556 25 ml 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15141556 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371602
 Artículo restringido
En stock
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
  • Altas tasas de rendimiento obtenidas mediante gránulos de alta resolución y ligando con selectividad
  • Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
  • Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
  • Muestra una amplia ventana operativa de pH/sal
Evitar el uso de agentes oxidantes, detergentes catiónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 ml
Estabilidad 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %
Para utilizar con (aplicación) Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Capacidad de intercambio aniónico 25 a 39 μM/ml
Capacidad de unión De 60 a 90 mg de calmodulina/ml
Tipo de producto Capto Medios de comunicación MMC ImpRes
Tamaño de partículas 40 μm
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa de flujo alto
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Intercambiador multimodal de cationes débiles
Formato Bulk Media
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto MMC ImpRes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol