Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía de intercambio iónico Capto™ HiRes
Código de producto. 16267791 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Columna Capto™ HiRes Q 10/100
Columna Capto™ HiRes Q 5/50
Columna Capto™ HiRes S 10/100
Columna Capto™ HiRes S 5/50
Capacidad de columna:
1 mL
8 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Capacidad de columna Tamaño de la unidad
16267791 Columna Capto™ HiRes Q 5/50 1 mL cada uno
16287791 Columna Capto™ HiRes Q 10/100 8 mL cada uno
16257791 Columna Capto™ HiRes S 5/50 1 mL cada uno
16277791 Columna Capto™ HiRes S 10/100 8 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16267791 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29275878
 Artículo restringido
En stock
Columnas preenvasadas para la purificación de alta resolución de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico. Son adecuadas para la preparación de proteínas altamente puras para estudios estructurales y análisis de proteína
  • Columnas de alta resolución para cromatografía de intercambio iónico a escala de laboratorio
  • Adecuadas para preparar proteínas altamente puras y análisis de proteínas en aplicaciones de investigación o control de calidad
  • Columna de alta calidad con excelente reproducibilidad, durabilidad y altas estabilidades químicas y de pH
  • Reemplazo para Mono Q™ y Mono S™ columnas que ofrecen una resolución similar o mejorada, con una transición fácil de una plataforma de columna a otra
  • Las resinas de relleno  para cromatografía se basan en una matriz de base de agarosa de alto flujo y un tamaño de perla pequeño (9 μm promedio)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de intercambio de iones
Descripción Capacidad iónica: ∼0,23 mmol Cl-/ml de resina
Capacidad de columna 1 mL
Caudal De 0,5 a 2 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Análisis o purificación de proteínas y ácidos nucleicos
Grupo de intercambio iónico Amonio cuaternario
Presión máxima 4 MPa (40 bar)
Tamaño de partículas ∼μ 9 m
Línea de productos Capto
Tipo Columna Capto™ HiRes Q 5/50
Forma de partícula Esférica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto HiRes Q 5/50
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.