Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de DEAE Capto DEAE™
Código de producto. 10019389 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10019389 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 10019389 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544301
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para la purificación intermedia y la captura rápida y eficaz de proteínas
  • Compuesto de una matriz de agarosa de alto flujo modificada con extensores de superficie de dextrano y un intercambiador de aniones débiles de dietilaminoetilo (DEAE)
  • Combinación de un gran volumen de producción y gran capacidad de unión dinámica a caudales altos
  • Resiste un procedimiento CIP eficaz y es químicamente estable
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la captura y purificación intermedia de proteínas
Tipo de intercambio de aniones Intercambiador aniónico débil
Tipo de producto Capto Medios de comunicación de la DEAE
Tamaño de partículas 90 μm
Matriz Agarosa entrecruzada con extensores de superficie de dextrano
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto DEAE, 100 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol