Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Capto™ Blue
Código de producto. 11797444 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
11797444 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 11797444 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544801
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un medio de afinidad para la captura de proteínas y la purificación enzimática a gran escala y pequeña escala
Este producto es químicamente estable para la limpieza con una matriz de base de agarosa fuerte.
  • La estabilidad química garantiza la tolerancia de los disolventes agresivos utilizados en procedimientos CIP y de desinfección continuos
  • La matriz de base de agarosa rígida permite un alto flujo y el procesamiento de grandes volúmenes de muestras sin reducción en la capacidad de unión
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Tamaño de partículas medio: 75 μm
Para la purificación de enzimas, la captura de albúmina y la recombinación de proteínas a escala de laboratorio y de proceso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 0,5 M de NaOH, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación enzimática, captura de albúmina
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión >24 mg HSA/mL mediμm
Tipo de producto Medios Capto blue
Caudal 600 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 75 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 2 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Cibacron Blue
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 25 ML CAPTO BLUE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.