Learn More
Cytiva Medios Capto™ Adhere
Código de producto. 10792852 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10792852 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 10792852 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544410
 Artículo restringido
En stock
Un intercambiador de aniones multimodal para seguir el paso de captura de la proteína A, lo que permite un proceso optimizado
Este producto está diseñado para permitir un proceso de dos pasos con purificación de anticuerpos monoclonales y captura de proteína A, lo que reduce el coste y el tiempo.
  • Proceso cromatográfico de dos pasos con afinidad de proteína A
  • Intercambiador de aniones multimodal para la purificación post-proteína A de anticuerpos monoclonales
  • Amplia ventana operativa de pH y conductividad
  • Alta capacidad y productividad en modo de flujo
  • Tamaño de partículas medio: 75 μm
  • Agarosa muy entrecruzada
  • Ligando N-bencil-n-metil etanolamina
Para purificación intermedia y pulido de anticuerpos monoclonales después del paso de captura de proteína A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad 1 M de ácido acético, 1 M de hidróxido sódico
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía multimodal
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios Capto Adhere
Caudal 600 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 75 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Capacidad iónica 0,09 a 0,12 mM Cl-/ml
Incluye Certificado de análisis
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico fuerte multimodal
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 2 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando N-bencil-n-metil etanolamina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto adhere
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.