Learn More
Erlab™ Estación de trabajo de PCR biológica Captair Bio 321 Smart
Código de producto. 17991682 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de iluminación:
LED, UV Neón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de iluminación Tamaño de la unidad
17991682 LED, UV Neón cada uno
1 options
Código de producto. 17991682 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor AE601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta estación de trabajo de PCR biológica Captair Bio 321 Smart está diseñada para adaptarse a cualquier espacio. La estación de trabajo de PCR biológica de ERLAB, con columnas de filtración montadas en la parte superior, se instala de forma rápida y sencilla. Su perfecto diseño ergonómico los hace sencillos, prácticos y cómodos de utilizar.
  • Normas de seguridad: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U16) - ISO 14644-1
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): Internas: L 765 x P 625 x H 524 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 810 x P 670 x H 965/1059 (altura máx/mín de la columna de filtración)
  • Voltaje / Frecuencia (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
  • Velocidad frontal del aire (m/s-fpm) 0,35 - 69 (según la configuración)
  • Caudal de aire (m3/h-CFM) 200 / 118 - 245 / 144 (dependiendo de la configuración)
  • Consumo de energía 40 - 45 W (dependiendo de la configuración)
  • Nivel de decibelios (dBA) 54 57 (dependiendo de la configuración)
  • Paneles laterales y frontales: la carcasa de vidrio sintético de 10 mm de espesor está diseñada para proteger a los usuarios de los dañinos rayos UV y β (Bêta) emitidos por isótopos radiactivos como: T(3H), 14C, 32P.
  • Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
  • Filtro de partículas (1P): HEPA H14: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1. / ULPA U16: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,99995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1.
  • Filtro de carbón (opcional) (1C) Agregar un filtro de carbón a su gabinete permite proteger sus muestras contra los COV. Filtro AS: Para vapores orgánicos
  • Prefiltro de partículas: Protege los filtros de partículas del polvo contenido en el ambiente del laboratorio (sólo para la versión 1P)
  • Sensor de detección: Tipo S Detección automática de COV - penetración del filtro
  • Anemómetro: monitorea una caída de presión que indica que es necesario reemplazar el prefiltro o el filtro.
  • Iluminación interior: LED - IP 44 - 6000K - 900 lux
  • Luces UV bactericidas: 15 W - Longitud de onda: 254 nm - 0,08 mJ/ s/cm2
  • Botón de luz de techo opcional
  • Puertos de servicios públicos del panel lateral: para permitir que los cables eléctricos y/o líneas de fluido ingresen al gabinete con facilidad: 2 por unidad
  • Encimera Acero inoxidable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
  • Bancos: Carro rodante (Mobicap) o banco fijo (Benchcap)
  • Estantes: Estante interno deslizante de metal (sólo para Benchcap)
  • eGuard: Interfaz para control remoto en tiempo real de parámetros de seguridad - compatible con PC
Especificaciones
Tipo de producto Cabina biológica para PCR
Recubrimiento Acero electro-galvanizado resistente a la corrosión recubierto de polímero termo-endurecedor anti-ácido
Tipo de iluminación LED, UV Neón
Material Stainless Steel
Velocidad del aire 0.35 to 69 m/sec.
Certificaciones/conformidad CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO 14644-1
Dimensiones (Pr x An x Al) 670 x 810 x 1059 mm
Nivel de ruido 54 to 57 dBA
Tensión 110/230 V
Vataje 40 to 45 W