Learn More
Monómero de ε-caprolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173713 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10092080 250 g Frasco de vidrio 250 g
10742601 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10388539 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10173713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173440025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-44-3
Número MDL MFCD00003267
Clave InChI PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
Nombre IUPAC Oxepan-2-uno
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ε-Caprolactone monomer
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O2
Índice de refracción 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 kg
Peso molecular (g/mol) 114.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • e-Caprolactone monomer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2