Learn More
Monómero de ε-caprolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092080 250 g Frasco de vidrio 250 g
10742601 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10173713 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10388539 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10092080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173442500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-44-3
Número MDL MFCD00003267
Clave InChI PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
Nombre IUPAC Oxepan-2-uno
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ε-Caprolactone monomer
Punto de fusión -1°C
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O2
Índice de refracción 1.4620 to 1.464
Cantidad 250 g
Beilstein 17,II,29
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: >1000mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido