Learn More
Reactivo de Tape, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 16825421
Cambiar vista
Click to view available options
4 X FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
Código de producto.
16825421 4 X FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
1 options
Código de producto. 16825421 Proveedor Burdick & Jackson BioSyn N.º de proveedor BR6504X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    906.72€ / paquete de 4
    Ahorro 418.28€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
BioSyn™, adecuado para instrumentos de síntesis de ADN/ARN, 84/16 THF/NMI (v/v)
Reactivos y disolventes Solstice BioSyn™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Solstice BioSyn™ se procesan y purifican específicamente según especificaciones estrictas, garantizando una eficiencia de síntesis excepcional
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 616-47-7, 109-99-9
% máx. CAS 16.00%, 84.00%
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación de -15 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Notas de grado de pureza Reactivos de tapa
Punto de ebullición 66 °C. Los datos físicos son los del componente principal.