Learn More
Thermo Scientific™ Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Código de producto. p-4526581
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Polipropileno de alta claridad
Tipo de tapón:
Sello de bloqueo, tapa abatible
Tapa articulada
N.º por caja:
500
1500
2000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 2000
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de tapón N.º por caja Tamaño de la unidad
15638578 Polipropileno Tapa articulada 2000 paquete de 2000
15237486 Polipropileno Tapa articulada 500 paquete de 500
15698578 Polipropileno de alta claridad Tapa articulada 500 paquete de 500
15688578 Polipropileno de alta claridad Tapa articulada 1500 paquete de 1500
15618588 Polipropileno de alta claridad Sello de bloqueo, tapa abatible 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15638578 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CNLL2000
Los viales para la recogida y el transporte de muestras veterinarias Thermo Scientific™ Capitol Vial se han fabricado con polipropileno y son de color translúcido para facilitar la visibilidad.
Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.
Características:
  • Se usa habitualmente para el control de infecciones de mastitis y recogida de muestras veterinarias
  • Recogida y transporte de biopsias y muestras de orina y sangre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Polipropileno; 11 ml; 2.000/caja
Diámetro interior (métrico) 18 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 11 ml
Para utilizar con (aplicación) Muestras veterinarias
N.º por caja 2000
Volumen (imperial) 0,37 oz
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa articulada
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 53 mm
Tipo de producto Recipiente de polipropileno