Learn More
Thermo Scientific™ Kit de recogida de muestras únicas de orina con viales Capitol
Descripción
Los kits de recogida de muestras únicas de orina con viales Capitol Thermo Scientific™ incluyen un vaso de precipitados de recogida, un vial de transporte y una bolsa de transporte de muestras en un paquete a prueba de manipulación para apoyar los programas de pruebas de detección de drogas. Los kits se fabrican a partir de una resina de polipropileno de bajo nivel de unión ya probada en el laboratorio para la interacción con analitos de drogas.
- Fácil de usar: solo tiene que desprender la tapa con parte superior laminada, retirar los componentes y facilitar al donante el vaso de recogida—
- Después de recoger la muestra, transfiera la orina al vial a prueba de alteración, cierre la tapa con bisagras hasta que se ajuste e introdúzcalo en la bolsa para su transporte
Información para pedidos:
Caja de 100 unidades Marca personalizada disponible para partes superiores laminadas y bolsas de muestras.
Incluye:
Vaso de recogida (236,5 ml [8 oz]) con tira indicadora de temperatura, vial de transporte a prueba de manipulación de 45 ml, bolsa de muestras de bolsillo doble con almohadilla absorbente y junta superior de lámina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de recogida de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 45 mL |
| Descripción | Kit de recogida de una sola muestra |
| Incluye | Vaso de recogida (236,5 ml [8 oz]) con tira indicadora de temperatura, vial de transporte a prueba de manipulación de 45 ml, bolsa de muestras genérica de bolsillo doble, almohadilla absorbente, parte superior laminada |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.