Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Código de producto. p-4526588
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Tipo de tapón:
No incluida
Tapa articulada
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Natural
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
No incluido
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 400
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de tapón Color Color del tapón Tamaño de la unidad
17155311 10 mL Tapón de rosca (parte superior cerrada) Transparente Rojo paquete de 2000
17115321 12 mL Tapón de rosca Transparente Azul paquete de 1000
16622087 10 mL Tapón de rosca Transparente Blanco paquete de 2000
17165311 10 mL Tapón de rosca (parte superior cerrada) Transparente Azul paquete de 2000
17175311 10 mL Tapón de rosca (parte superior cerrada) Transparente Verde paquete de 2000
16645742 10 mL Tapón de rosca Transparente Amarillo paquete de 2000
17105321 12 mL Tapón de rosca (parte superior cerrada) Transparente Amarillo paquete de 1000
17185311 12 mL Tapón de rosca (parte superior cerrada) Ámbar Amarillo paquete de 1000
17145301 10 mL Tapón de rosca Transparente No incluido paquete de 2000
17195311 12 mL No incluida Transparente No incluido paquete de 2000
15608528 90 ml Tapa articulada Natural Transparente paquete de 400
15608538 118 ml Tapa articulada Natural Transparente paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17155311 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S40300
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
  • Independiente
  • Tubos no estériles
10 ml:
  • Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
  • Fondo redondo con faldón
  • Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
  • Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
  • Fondo cónico con faldón
  • Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
  • Para transporte general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 mL
N.º por caja 2000/Cs.
Modelo Con faldón, fondo redondo
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Vial