missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CapG Polyclonal specifically detects CapG in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | actin-regulatory protein CAP-G, AFCP, capping protein (actin filament), gelsolin-like, gelsolin-like capping protein, macrophage capping protein, macrophage-capping protein, MCPActin regulatory protein CAP-G |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?