Learn More
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (2A1), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30043032 50 μL 50 microlitros
30043836 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30043032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32664850ul
Human Monoclonal Antibody
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A1
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human Cannabinoid R1/CB1/CNR1 protein [UniProt P21554]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG4