Learn More
Canertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16490976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490976 200 mg 200 miligramos
16474926 100 mg 100 miligramos
16453888 10 mg 10 miligramos
16400257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10367
MedChemExpress Canertinib (CI-1033;PD-183805) is a potent and irreversible EGFR inhibitor; inhibits cellular EGFR and ErbB2 autophosphorylation with IC50s of 7.4 and 9 nM. Canertinib is active against vaccinia virus respiratory infection in mice.
Canertinib (CI-1033
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canertinib
CAS 267243-28-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClFN5O3
Cantidad 200 mg
Sinónimo CI-1033 PD-183805
Información de solubilidad Ethanol : 12.5 mg/mL (25.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.9 mg/mL (10.08 mM; Need warming)
SMILES O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)=NC=N2)=C1)OCCCN4CCOCC4)C=C
Peso molecular (g/mol) 485.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.94
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease