Learn More
Canertinib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494926 100 mg 100 miligramos
16473888 10 mg 10 miligramos
16420257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10367A
MedChemExpress Canertinib dihydrochloride (CI-1033 dihydrochloride) is a potent and irreversible EGFR inhibitor; inhibits cellular EGFR and ErbB2 autophosphorylation with IC50s of 7.4 and 9 nM. Canertinib dihydrochloride is active against vaccinia virus respiratory infection in mice.
Canertinib dihydrochloride (CI-1033 dihydrochloride) is a potent and irreversible EGFR inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canertinib dihydrochloride
CAS 289499-45-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27Cl3FN5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CI-1033 dihydrochloride PD-183805 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (111.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (44.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1OCCCN3CCOCC3)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 558.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.86
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease