Learn More
Canagliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16483978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483978 10 mg 10 miligramos
16430337 50 mg 50 miligramos
16416697 5 mg 5 miligramos
16464986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10451
MedChemExpress Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo JNJ 28431754
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM)
SMILES FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 444.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.52
Porcentaje de pureza 97.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death