Learn More
Canagliflozin hemihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16494707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494707 50 mg 50 miligramos
16461238 5 mg 5 miligramos
16428808 10 mg 10 miligramos
16408936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0383
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Canagliflozin hemihydrate (JNJ28431754 hemihydrate) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Canagliflozin hemihydrate (JNJ28431754 hemihydrate) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canagliflozin hemihydrate
CAS 928672-86-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26FO5.5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo JNJ 28431754 hemihydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.50 mM)
SMILES CC1=CC=C([C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1CC3=CC=C(C4=CC=C(F)C=C4)S3.[0.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 453.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.52
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism