Learn More
CaMKK2 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30517804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30517804 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30517804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338627R
Rabbit Polyclonal Antibody
CaMKK2 Polyclonal antibody specifically detects CaMKK2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CaMKK2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, CaM-kinase kinase 2, CaM-kinase kinase beta, CAMKK, CaM-KK 2, CaMKK beta, CaM-KK beta, CAMKK beta protein, CAMKKBCaMKK 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0787calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, MGC15254
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human CaMKK2 (NP_006540.3).,, Sequence:, MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDTSGSQARPHLSGRKLS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10645
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG