Description
CaM Kinase II Monoclonal specifically detects CaM Kinase II in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antígeno | CaM Kinase II |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1956 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase;Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta;CAM2;CAMK2;CAMK2B;CAMKB;CaMKIIbeta;MRD54 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human CaM Kinase II (Uniprot #: Q9UQM7, Q13554, Q13555, Q13557) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?