missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calnexin Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18059945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18059945 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18059945 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001965H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calnexin Polyclonal specifically detects Calnexin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calnexin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90
Símbolos de los genes CANX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region of the canine Calnexin protein (within residues 25-100). [Swiss-Prot P24643]
Peso molecular del antígeno 97 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ER Markers, Neuroscience, Sensory Systems, Unfolded Protein Response, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat, Xenopus laevis, bovine, chicken, Drosophilia melanogaster, guinea pig, pig, quail, rabbit, zebrafish and sheep. Predicted to react with dog based on 100% sequence homology.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Avian, Bovine, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus species, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.