Learn More
Calneuron 1 Antibody, DyLight 350, R&D Systems™
Código de producto. 18444075 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444075 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444075 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176274UV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Calneuron 1 Polyclonal antibody specifically detects Calneuron 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Calneuron 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CABP8, calcium-binding protein 8, calcium-binding protein CABP8, calneuron 1, Calneuron I, calneuron-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CaBP8. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CaBP8. Amino Acid Squence: CEEPPRSQAPDFPTWEK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83698
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus