Learn More
Cytiva Medio calmodulina Sepharose™ 4B
Código de producto. 11504925 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504925 10 mL 10 ML
1 options
Código de producto. 11504925 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17052901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para la purificación de proteínas con afinidad por la calmodulina, una proteína reguladora altamente conservada involucrada en muchos procesos celulares en células eucariotas. El medio calmodulina Sepharose™ 4B proporciona purificación e
  • Adecuado para la purificación de afinidad en tándem (TAP) de complejos de proteínas
  • Purificación de proteínas reguladas por calmodulina de todas las células eucariotas
  • Para la purificación en un solo paso de proteínas nativas de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración de ligando 0,9 a 1,3 mg de calmodulina/ml
Método de acoplamiento de ligando Activación de bromuro de cianógeno
Matriz Agarosa al 4 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 4 hasta 9
Cantidad 10 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas con afinidad por la calmodulina, una proteína reguladora altamente conservada involucrada en muchos procesos celulares en células eucariotas
Ligando Calmodulina
compliance-icons
Product Identifier
  • Calmodulin Sepharose 4B
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol