Learn More
CALML3 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18498441 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498441 25 μL 25 microlitros
18192145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18498441 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23343425ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Calmodulin Polyclonal specifically detects Calmodulin in Human samples. It is validated for IF/IHC, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Calmodulin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P27482
Alias de gen CALM, CALM2, CALM3, CALML2, calmodulin, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), CaM, CAM1, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, DD132, PHKDCAM, phosphorylase kinase, delta subunit
Símbolos de los genes CALM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AELRHVMTRLGEKLSDEEVDEMIRAA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 801
Especificidad de la prueba Specificity of human CALML3 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only