Learn More
Draeger Gas de calibración, H2S, CO, CO2 , CH4, O2/N2
Código de producto. 15330448
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de gas (métrico):
58 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de gas (métrico) Tamaño de la unidad
15330448 58 L cada uno
1 options
Código de producto. 15330448 Proveedor Draeger N.º de proveedor 6811132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.95€
    550.38€ / paquete de 1
    Ahorro 333.57€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Gas de prueba en frascos desechables.Válvula de control no suministrada (pídala).
  • Frasco desechable de 58 l
  • Según ISO 9002.DOT39 y EN 12205
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9002.DOT39 y EN 12205
Concentración 2,5 % en volumen/15 ppm/50 ppm/2 % en volumen
Tipo de gas H2S, CO, CO2
Volumen de gas (métrico) 58 L
Presión 35 bar