Descripción
- Medición a la temperatura especificada
- Incluido el certificado
- Varios puntos de medición
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Serie Chambers MK |
| Descripción | Certificado de calibración, temperatura: para la temperatura, medición en el centro de la cámara a la temperatura especificada |
| Puntos de calibración | 1 punto de medición |
| Duración | De 60 a 120 min |
| Tipo de producto | Certificado de calibración (temperatura) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura |