missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caldesmon/CALD1 Antibody (h-CALD), Novus Biologicals™

Código de producto. p-5539588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18180478 0.02 mg 0.02 miligramo
18087733 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18180478 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2444210.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

Caldesmon/CALD1 Monoclonal specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caldesmon/CALD1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon h-CALD
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Simple Western 10 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 ug/ml, SDS-Page, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q05682
Alias de gen CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22
Símbolos de los genes CALD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Crude human uterus extract
Peso molecular del antígeno 150 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 800
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 150kDa, which is identified as the high molecular weight variant of Caldesmon. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which are different in their electrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120-150kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70-80kDa) is found in non- muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle. This MAb recognizes only the 150kDa variant (h-caldesmon) in Western blots of human aortic media extracts and is unreactive with fibroblast extracts from cultivated human foreskin. Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.