Descripción
Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Caldesmon/CALD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | h-CALD |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Crude human uterus extract |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |