Learn More
Dihidrato sulfato de calcio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de NF, E 516, 99,0-101,0% (basado en sustancia anhidro), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15651100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651100 6 x 1 kg paquete de 6
15631100 1 kg 1 Kg
15641100 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 120566X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    258.92€ / paquete de 6
    Ahorro 34.08€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss., cumple con las especificaciones analíticas del NF, E 516, 99,0-101,0 % (basado en una sustancia anhidra)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL MFCD00149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nombre IUPAC calcio; sulfato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate dihydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de NF, E 516, 99.0-101.0% (basada en sustancia anhidra)
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 a 101.0%
Fórmula lineal CaSO4 · 2H2O
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.320 g/cm3