Learn More
Dihidrato sulfato de calcio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de NF, E 516, 99,0-101,0% (basado en sustancia anhidro), Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium Sulfate Dihydrate |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de NF |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | CaSO4 · 2H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172,17g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 a 101% (basado en sustancia anhidro) |
| Grado | puriss. |