Learn More
Solución de calcio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12916184 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12916184 500 mL 500 ml
12996174 100 mL 100 ml
12906184 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12916184 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 109 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ca
Concentración 1±0.002 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Ca
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 500 mL