Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Oxide |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de la FCC |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Densidad | 3,3 g/mL a 25 °C |
| Fórmula lineal | CaO |
| Número UN | 1910 |
| Nombre IUPAC | oxocalcio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56,08g/mol |
| Porcentaje de pureza | 96 a 100,5% (sustancia exinflamada) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium oxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide